Principaux documents
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
99%
Synonyme(s) :
5-HIAA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Numéro Beilstein :
168797
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
99%
Pf
161-164 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Metabolite of serotonin.
Actions biochimiques/physiologiques
Major serotonin metabolite.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the