H21101
4-Hydroxyphenylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
330 °C/756 mmHg (lit.)
Pf
67-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2
Clé InChI
AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable