H146
4-Hydroxymephenytoin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin, (±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidine-2,4-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Chaîne SMILES
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
Clé InChI
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The drug effects on metabolization
- In vitro cytochrome P450 activity in microsomes
Analyte for electron-capture gas chromatography procedures
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable