Principaux documents
H12404
Sigma-Aldrich
3-Hexanol
97%
Synonyme(s) :
Ethyl propyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Beilstein:
1718964
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
134-135 °C (lit.)
Densité
0.820 g/mL at 20 °C
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Belén Cotes et al.
Oecologia, 179(1), 151-162 (2015-05-07)
To locate and evaluate host patches before oviposition, parasitoids of herbivorous insects utilize plant volatiles and host-derived cues, but also evaluate predator-derived infochemicals to reduce predation risks. When foraging in host habitats infested with entomopathogenic fungi that can infect both