Principaux documents
GF99418898
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 100g
Synonyme(s) :
AG066015
1 EA
1 170,00 $
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 994-188-98
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm