Principaux documents
GF96620643
Cobalt/Chromium
powder, 45 max. part. size (micron), Co70%/Cr30%, weight 200 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CO056011
1 EA
1 420,00 $
1 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 420,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 966-206-43
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)