Documents
GF95722735
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), purity 99%, weight 500 g
Synonyme(s) :
NI706010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 957-227-35
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 (micron)