Principaux documents
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
Synonyme(s) :
AL603822
1 EA
554,00 $
554,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
554,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
554,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 953-827-71
Diamètre
38 mm
Épaisseur
12.7 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable