Principaux documents
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
Synonyme(s) :
AL603820
1 EA
745,00 $
745,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
745,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
745,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 442-421-18
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
7 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable