Principaux documents
GF94715736
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 1.0 mm, Ta97.5%/W 2.5%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
TA070500
1 EA
2 280,00 $
2 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 947-157-36
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.0 mm