Principaux documents
GF93839215
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, condition additive free polymer
Synonyme(s) :
ET311151
1 EA
463,00 $
463,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
463,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
463,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 938-392-15
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3