Principaux documents
GF93535409
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, diameter 50 mm
Synonyme(s) :
CU130240
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 935-354-09
Diamètre
50 mm
Épaisseur
0.016 mm