Principaux documents
GF93442653
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
10m wire, 0.8mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NE075130
1 EA
756,00 $
756,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
756,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
756,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 934-426-53
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.