Principaux documents
GF93356242
Nickel/Chromium
rod, Ni80%/Cr20%, 5.0 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI057917
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 933-562-42
Longueur
200 mm
Diamètre
5.0 mm