Principaux documents
GF92713338
Tin
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000410
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥98.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 927-133-38
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N