Principaux documents
GF90861251
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
ES303100
1 EA
447,00 $
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
447,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 908-612-51
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
10 mm