Principaux documents
GF90000683
Aluminium alloy 2014
rod, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, length 200 mm, 22.2 mm diameter
Synonyme(s) :
AB107920
1 EA
454,00 $
454,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
454,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
454,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 900-006-83
Longueur
200 mm
Diamètre
22.2 mm