Principaux documents
GF89685938
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 20 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonyme(s) :
CU065821
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-859-38
Longueur
20 m
Diamètre
0.125 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.