Principaux documents
GF89240766
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE830250
1 EA
1 220,00 $
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 892-407-66
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm