Principaux documents
GF89090343
Boron nitride
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
Synonyme(s) :
B 607100
1 EA
1 110,00 $
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 890-903-43
Longueur
100 mm
D.E.
6.4 mm
Épaisseur de la paroi
2.35 mm