Principaux documents
GF82111463
Boron nitride
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonyme(s) :
B 607120
1 EA
689,00 $
689,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
689,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
689,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 821-114-63
Longueur
50 mm
D.E.
16 mm
Épaisseur de la paroi
2.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable