GF88845856
Antimony
foil, thickness 0.04 mm, size 50 × 50 mm, purity 95+%
Synonyme(s) :
SB000180
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 888-458-56
Résistance
41.7 μΩ-cm
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.04 mm
Point d'ébullition
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable