Principaux documents
GF88333320
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE065150
1 EA
535,00 $
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
535,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 883-333-20