Principaux documents
GF88332420
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, temper annealed, length 50 m
Synonyme(s) :
W 055200
1 EA
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
501,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 883-324-20
Longueur
50 m
Diamètre
0.05 mm