Principaux documents
GF87999338
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonyme(s) :
NI055850
1 EA
1 150,00 $
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 150,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
epoxy insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 879-993-38
Longueur
50 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.004 mm