Principaux documents
GF87951123
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness
Synonyme(s) :
FE180400
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 879-511-23
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.1 mm