Principaux documents
GF87829082
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 200 x 520mm, 0.05mm thickness, annealed, flattened, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FE040241
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
light tight (lt)
Forme
annealed (
quarter hard)
foil (flattened
quarter hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 878-290-82
Taille × épaisseur
200 mm × 520 mm × 0.05 mm