Documents
GF87616772
Gold
foil, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
AU000160
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Au
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141717
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 876-167-72
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.01 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable