Principaux documents
GF86879525
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PT025140
1 EA
860,00 $
860,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
860,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
860,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 868-795-25