Principaux documents
GF86323686
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 0.5m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FK110250
1 EA
463,00 $
463,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
463,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
463,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 863-236-86
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.075 mm