Principaux documents
GF85826784
Silicon nitride - gas pressure sintered
sheet, thickness 6 mm, size 47 × 47 mm
Synonyme(s) :
SJ653060
1 EA
743,00 $
743,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
743,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
743,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 858-267-84
Taille
47 × 47 mm
Épaisseur
6 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable