Principaux documents
NISTRM8983
Silicon nitride
NIST® RM 8983
4.5 G
1 520,00 $
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4.5 G
1 520,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Si3N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Clé InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Each unit of RM 8983 comprises a bottle containing approximately 4.5 g of silicon nitride powder.
Application
The Reference Material silicon nitride powder is intended for use as an analytical standard for determining nitrogen, oxygen, and carbon in silicon nitride powder using the high-temperature combustion method.
Caractéristiques et avantages
  • The non-certified values for total nitrogen, oxygen, and carbon are reported on an as-received basis and expressed as mass fraction.
  • The period of validity, maintenance of non-certified values, and storage instructions are provided on NIST certificate.
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Oxygen (0), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable