Principaux documents
GF85718065
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonyme(s) :
CU276010
1 EA
609,00 $
609,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
609,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
609,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 857-180-65
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm