GF85496664
Titanium
tube, 1000mm, outside diameter 9.5mm, inside diameter 8.2mm, wall thickness 0.65mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007401
About This Item
Essai
≥99.6%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 854-966-64
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N