GF85328523
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 2.5g, max. size 10mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Ruthenium, RU006100
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 853-285-23
Résistivité
7.1 μΩ-cm, 0°C
Taille des particules
10 mm
Point d'ébullition
3900 °C (lit.)
Pf
2310 °C (lit.)
Densité
12.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable