Principaux documents
GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
CS006100
1 EA
1 600,00 $
1 600,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 600,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12141801
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 600,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 849-117-55
Poids
1 g
Taille max. des fragments
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable