Principaux documents
GF84866169
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 12.7 mm
Synonyme(s) :
AB112600
1 EA
581,00 $
5 EA
2 350,00 $
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
581,00 $
5 EA
2 350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 848-661-69
Taille des alvéoles
12.7 mm
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
20 mm