GF84524564
Aluminum
foil, thickness 0.050 mm, size 250 × 300 mm, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
AL000481
About This Item
Pureté
99.999%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 845-245-64
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille
250 × 300 mm
Épaisseur
0.050 mm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable