Principaux documents
GF84482387
Tantalum
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA000470, Ta
1 EA
642,00 $
642,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
642,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
642,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 844-823-87
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.25 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Hongbin Yu et al.
PloS one, 8(6), e66447-e66447 (2013-06-27)
We report a simple method to fabricate nano-porous tantalum oxide films via anodization with Ta foils as the anode at room temperature. A mixture of ethylene glycol, phosphoric acid, NH4F and H2O was used as the electrolyte where the nano-porous
Xianfeng Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(34), 12048-12049 (2009-08-27)
A rutile microstructure with a novel cross-medal morphology was prepared via a hydrothermal method by using a Tantalum foil as both the doping source and the substrate. This rutile cross-medal prefers to grow along an unprecedented preferential orientation of <110>
Observations on the use of tantalum foil in peripheral nerve surgery.
N C NORCROSS et al.
Journal of neurosurgery, 4(1), 69-71 (1947-01-01)
The use of tantalum foil as a mechanical block for the separation of spinal cord and brain in chick embryos.
V HAMBURGER
The Anatomical record, 94, 355-355 (1946-03-01)
Tantalum foil pegs.
E MAXWELL
American journal of ophthalmology, 34(3), 444-444 (1951-03-01)