Principaux documents
GF84307507
Gadolinium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
GD000230
1 EA
1 130,00 $
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 130,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Gd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141605
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 843-075-07
Résistivité
126 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.025 mm
pb
3273 °C (lit.)
Pf
1313 °C (lit.)
Densité
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clé InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable