GF82813013
Molybdenum
rod, 1000mm, diameter 1.5mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007902
About This Item
Essai
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 828-130-13
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 mm × 1.5 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N