Principaux documents
GF80333085
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.7%
Synonyme(s) :
SI516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98.7%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 803-330-85
Poids
100 g
Taille max. des part.
75 (micron)