Principaux documents
GF79044947
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.1 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FE020260
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF79044947 Contacter notre Service technique
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 790-449-47
Diamètre
6 mm
Épaisseur
0.1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy