Principaux documents
GF78478734
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 2 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI197910
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 784-787-34
Longueur
500 mm
Diamètre
2 mm