Principaux documents
GF78173466
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 0.5 m
Synonyme(s) :
IN135130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 781-734-66
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.25 mm