Principaux documents
GF75460833
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 50g
Synonyme(s) :
CR026010
1 EA
780,00 $
780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
780,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12141709
Nomenclature NACRES :
NA.23
780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 754-608-33
Poids
50 g
Taille max. des part.
420 μm