GF74228036
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
CU060510
About This Item
Produits recommandés
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 742-280-36
L × l × épaisseur
2 m × 100 mm × 0.635 mm