GF73884381
Magnésium
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
MG007924
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Pureté
99.9%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 738-843-81
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Longueur
100 mm
Diamètre
12.7 mm
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable