Principaux documents
GF73480989
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
100mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FA147500
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 734-809-89
L × épaisseur de paroi
100 mm × 1 mm
D.E. × D.I.
7.0 mm × 5.0 mm