Principaux documents
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
Synonyme(s) :
CU025120
1 EA
1 450,00 $
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 450,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 728-321-92
Longueur
2000 m
Diamètre
0.08 mm